4-Metylostyren ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Winylotoluen
Stabilizacja:
Stabilised with 3,5-di-tert-butylpyrocatechol 0,10 %
Stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Purity: 98+%
CAS No.: 622-97-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -34°
Boiling Point: 171-175°
Beilstein Reference: 1209317
UN No.: 2618
MDL No.: MFCD00008621
Formuła:
C₉H₁₀ Temp. Wrzenia: 171…175 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 0,896 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008621 Numer CAS: 622-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-762-8 Jednostka: 2618 ADR: 3,III |