Drukuj
4-Metylostyren 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Winylotoluen
127700100 127701000 127705000 127700025
ACRO127700100EA 152 PLN
ACRO127700100 ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025
4-Metylostyren 98% stabilised
4-Metylostyren
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 170…175 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,896 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008621
Numer CAS: 622-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-762-8
Jednostka: 2618
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC