Drukuj
4-Metylostyren, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Winylotoluen
M-Clarity™ quality level = MQ100
M80806-100ML M80806-10ML M80806-500ML
SIALM80806-100MLEA 332 PLN
SIALM80806-100ML SIALM80806-10ML SIALM80806-500ML
4-Metylostyren, Sigma-Aldrich®
4-Metylostyren
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00008621
Numer CAS: 622-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-762-8
Jednostka: 2618
ADR: 3,III