Drukuj
4-Fluorostyren 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
168340100 168340010
ACRO168340100EA 667 PLN
ACRO168340100 ACRO168340010
4-Fluorostyren 97% stabilised
4-Fluorostyren
Formuła: C₈H₇F
MW: 122.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…148 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –34.5 °C
Gęstość: 1.024 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000361
Numer CAS: 405-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-975-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol