2-Metylostyren ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Winylotoluen
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina 0,10 %
A12676.06
A12676.14
A12676.06EA
663
PLN
A12676.06
A12676.14
2-Metylostyren ≥98% stabilised
2-Metylostyren
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 611-15-4
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -69°
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1901764
UN No.: 2618
MDL No.: MFCD00014936
Formuła:
C₉H₁₀ Temp. Wrzenia: 170…172 °C Temp. topnienia: –69 °C Gęstość: 0,916 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00014936 Numer CAS: 611-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-256-7 Jednostka: 2618 ADR: 3,III |