4-Chlorostyren ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
B20512.09
B20512.18
B20512.09EA
416
PLN
B20512.09
B20512.18
4-Chlorostyren ≥99% stabilised
4-Chlorostyren
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 1073-67-2
Molecular Formula: C8H7Cl
Formula Weight: 138.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5650
Odour: Characteristic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1098859
MDL No.: MFCD00000632
Formuła:
C₈H₇Cl Temp. Wrzenia: 191…192 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 1,089 Temp. Zapłonu: 67 °C (153 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000632 Numer CAS: 1073-67-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-028-8 |