4-Bromostyren ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-vinylbenzene
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina 0,10 %
A17896.06
A17896.14
A17896.22
A17896.06EA
470
PLN
A17896.06
A17896.14
A17896.22
4-Bromostyren ≥98% stabilised
4-Bromostyren
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 2039-82-9
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5940
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 88-89°/16mm
Beilstein Reference: 1634204
MDL No.: MFCD00000110
Formuła:
C₈H₇Br Temp. Wrzenia: 88…89 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 3…6 °C Gęstość: 1,400 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000110 Numer CAS: 2039-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-022-6 |