2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13218.14
A13218.22
A13218.14EA
541
PLN
A13218.14
A13218.22
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 20834-61-1
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 2100150
Formuła:
C₁₄H₂₁BrO Temp. topnienia: 55…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051597 Numer CAS: 20834-61-1 |