2,5-Dimethylstyrene ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
B21476.03
B21476.06
B21476.14
B21476.03EA
282
PLN
B21476.03
B21476.06
B21476.14
2,5-Dimethylstyrene ≥97% stabilised
2,5-Dimethylstyrene
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-89-6
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5390
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83-84°/24mm
Beilstein Reference: 2203656
MDL No.: MFCD00008614
Formuła:
C₁₀H₁₂ Temp. Wrzenia: 83…84 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 0,904 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008614 Numer CAS: 2039-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-028-9 |