Drukuj
3,5-Di-tert-butylopirokatechol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 443 PLN
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylopirokatechol 99%
3,5-Di-tert-butylopirokatechol
Formuła: C₁₄H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 97…100 °C
Numer MDL: MFCD00008819
Numer CAS: 1020-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-816-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %