Drukuj
Dioctan glikolu etylenowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 245 PLN
41910.22 41910.36 41910.0E
Dioctan glikolu etylenowego ≥97%
Dioctan glikolu etylenowego
Formuła: C₆H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 186…187 °C
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1,13
Temp. Zapłonu: 82 °C (181 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008718
Numer CAS: 111-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-881-1
Klasyfikacja Merck : 14,3799