Dioctan glikolu etylenowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
176220025
176225000
176220100
ACRO176220025EA
732
PLN
ACRO176220025
ACRO176225000
ACRO176220100
Dioctan glikolu etylenowego 99%
Dioctan glikolu etylenowego
Formuła:
C₆H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 186…187 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –41 °C Gęstość: 1,12 g/cm³ Temp. Zapłonu: 82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008718 Numer CAS: 111-55-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-881-1 Klasyfikacja Merck : 13,03833 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.1 % |