etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
88995.22
88995.36
88995.A3
88995.22EA
358
PLN
88995.22
88995.36
88995.A3
etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)
etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)
CAS No.: 15708-41-5
Molecular Formula: FeNa(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2
Formula Weight: 367.05
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00078215
Formuła:
C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈ Temp. topnienia: 80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078215 Numer CAS: 15708-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 239-802-2 Klasyfikacja Merck : 12,04076 |