Drukuj
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethylenediaminetetraaceticacidferricsodiumsalttrihydrate, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid ferric sodium salt, EDTA ferric sodium salt
304680010 304682500
ACRO304680010EA 2110 PLN
ACRO304680010 ACRO304682500
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, pure
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Formuła: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈·3H₂O
Temp. topnienia: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798117
Numer CAS: 18154-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 239-802-2
Klasyfikacja Merck : 12,04076
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %