Drukuj
Congo red, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Direct Red 28Czerwien bezposrednia 28
M-Clarity™ quality level = MQ100
75768-25MGEA 655 PLN
75768-25MG
Congo red, Supelco®
Congo red
Formuła: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Temp. topnienia: > 360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004028
Numer CAS: 573-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-358-4
Klasyfikacja Merck : 12,02562