Drukuj
Congo red
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
Synonim: Direct Red 28Czerwien bezposrednia 28
MOLE24120761-100GEA 543 PLN
MOLE24120761-100G
Congo red
Congo red
Formuła: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Temp. topnienia: > 360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004028
Numer CAS: 573-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-358-4
Klasyfikacja Merck : 12,02562