Congo red indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Czerwien bezposrednia 28, Direct Red 28
B24310.14
B24310.22
B24310.36
B24310.14EA
394
PLN
B24310.14
B24310.22
B24310.36
Congo red indicator
Congo red
CAS No.: 573-58-0
Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2
Formula Weight: 696.67
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂ Temp. topnienia: >360 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004028 Numer CAS: 573-58-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-358-4 Klasyfikacja Merck : 14,2498 |