Drukuj
Congo red indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110501000 110505000
ACRO110501000EA 497 PLN
ACRO110501000 ACRO110505000
Congo red indicator grade
Formuła: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Temp. topnienia: >360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004028
Numer CAS: 573-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-358-4
Klasyfikacja Merck : 12,02562
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)