Drukuj
Kolchicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALC3915-5GEA 4390 PLN
SIALC3915-5G SIALC3915-500MG SIALC3915-1G
Kolchicyna, Sigma-Aldrich®
Kolchicyna
Formuła: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Temp. topnienia: 154…156 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078484
Numer CAS: 64-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-598-5
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,02536