Drukuj
Kolchicyna
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
A4082.0001 A4082.0005
A4082.0001EA 477 PLN
A4082.0001 A4082.0005
Kolchicyna
Kolchicyna
Formuła: C₂₂H₂₅NO₆
Temp. topnienia: 154…156 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078484
Numer CAS: 64-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-598-5
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,02536