Kolchicyna 95% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13240.03
A13240.06
A13240.14
A13240.03EA
691
PLN
A13240.03
A13240.06
A13240.14
Kolchicyna 95% (dry weight)
Kolchicyna
Purity: 95%
CAS No.: 64-86-8
Molecular Formula: C22H25NO6
Formula Weight: 399.44
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2228813
Merck Reference: 14,2471
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00078484
Formuła:
C₂₂H₂₅NO₆ Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078484 Numer CAS: 64-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-598-5 Jednostka: 1544 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,2471 |