Drukuj
Kolchicyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
227120010 227125000 227120050 227120250
ACRO227120010EA 790 PLN
ACRO227120010 ACRO227125000 ACRO227120050 ACRO227120250
Kolchicyna 97%
Kolchicyna
Formuła: C₂₂H₂₅NO₆
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078484
Numer CAS: 64-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-598-5
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,02536