Drukuj
Styren-D8 stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Winylobenzen-D8
Stabilizacja: 0.5 % Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
338222-1G 338222-5G
SIAL338222-1GEA 927 PLN
SIAL338222-1G SIAL338222-5G
Styren-D8 stabilised, Sigma-Aldrich®
Styren-D8
Formuła: C₆D₅CDCD₂
MW: 112.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 145
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00044231
Numer CAS: 19361-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 242-995-6
Jednostka: 2055
ADR: 3 III