Drukuj
Styren-D8 98+ atom% D stabilised for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Winylobenzen-D8
175390050 175390010
ACRO175390050EA 2130 PLN
ACRO175390050 ACRO175390010
Styren-D8 98+ atom% D stabilised for NMR spectroscopy
Styren-D8
Formuła: C₆D₅CDCD₂
MW: 112.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 50…51 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0.97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044231
Numer CAS: 19361-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 242-995-6
Jednostka: 2055
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %