Drukuj
Kwas azotowy 60% water, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 271 PLN
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Kwas azotowy 60% water, extra_pure
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼120 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.33 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)