Drukuj
Chlorek fenoksyacetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
158623-10G 158623-250G 158623-50G
SIAL158623-10GEA 127 PLN
SIAL158623-10G SIAL158623-250G SIAL158623-50G
Chlorek fenoksyacetylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek fenoksyacetylu
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000726
Numer CAS: 701-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-862-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II