Chlorek fenoksyacetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Phenoxyacetyl chloride
A13761.18
A13761.30
A13761.18EA
503
PLN
A13761.18
A13761.30
Chlorek fenoksyacetylu ≥98%
Chlorek fenoksyacetylu
Purity: 98%
CAS No.: 701-99-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Irritating
Boiling Point: 225-226°
Beilstein Reference: 607585
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000726
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 225…226 °C Temp. topnienia: 28…30 °C Gęstość: 1,235 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000726 Numer CAS: 701-99-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-862-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |