Palladium(II) sulphide 99% (≥72% Pd) (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Palladium sulphide, Palladium monosulphide
12674.03
12674.06
12674.03EA
2080
PLN
12674.03
12674.06
Palladium(II) sulphide 99% (≥72% Pd) (metals basis)
Palladium(II) sulphide
Purity: 99%
CAS No.: 12125-22-3
Molecular Formula: PdS
Formula Weight: 138.46
Physical Form: Crystalline
Density: 6.60
Melting Point: 950° dec.
MDL No.: MFCD00016285
Formuła:
PdS Gęstość: 6,60 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016285 Numer CAS: 12125-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 235-190-6 |