Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.05 M NaOH (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Caustic soda
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
35249-1LEA 390 PLN
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
Wodorotlenek sodu 0.05 M NaOH (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective