Drukuj
kwas metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M2876-10G M2876-25G M2876-5G
SIALM2876-10GEA 648 PLN
SIALM2876-10G SIALM2876-25G SIALM2876-5G
kwas metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
kwas metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 165 °C (24 hPa)
Temp. topnienia: 69…71 °C
Numer MDL: MFCD00064217
Numer CAS: 7021-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-300-9