Drukuj
Bezwodnik heptafluoromasłowy ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
H1006-10AMP H1006-25ML H1006-5ML
SIALH1006-10AMPEA 1150 PLN
SIALH1006-10AMP SIALH1006-25ML SIALH1006-5ML
Bezwodnik heptafluoromasłowy ≥98%, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik heptafluoromasłowy
Formuła: C₈F₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 108-110 °C (lit.)
Temp. topnienia: −43 °C (lit.)
Gęstość: 1,674 g/mL (20 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000432
Numer CAS: 336-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-410-8
Jednostka: 3625
ADR: 8,II