Drukuj
Bezwodnik heptafluoromasłowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 905 PLN
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Bezwodnik heptafluoromasłowy, Supelco®
Bezwodnik heptafluoromasłowy
Formuła: C₈F₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 108 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 14 °C
Gęstość: 1,653 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00000432
Numer CAS: 336-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-410-8
Jednostka: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=ecbd3a27289e020ae84495d81988cec2776c3c1e&prid=web&clid=SAPDAM