Drukuj
Tiuram, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Disulfid tetrametylotiuramu
M-Clarity™ quality level = MQ100
T24201-100G T24201-5G
SIALT24201-100GEA 149 PLN
SIALT24201-100G SIALT24201-5G
Tiuram, Sigma-Aldrich®
Tiuram
Formuła: C₆H₁₂N₂S₄
Temp. Wrzenia: 307 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 148…152 °C
Gęstość: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008325
Numer CAS: 137-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-286-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09510