Drukuj
chloramfenikol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1919-100G C1919-25G C1919-5G
SIALC1919-100GEA 1550 PLN
SIALC1919-100G SIALC1919-25G SIALC1919-5G
chloramfenikol, Sigma-Aldrich®
chloramfenikol
Formuła: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078159
Numer CAS: 56-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-287-4
Klasyfikacja Merck : 13,02087