Drukuj
chloramfenikol
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 167 PLN
A1806.0025 A1806.0050
chloramfenikol
chloramfenikol
Formuła: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078159
Numer CAS: 56-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-287-4
Klasyfikacja Merck : 13,02087