Drukuj
chloramfenikol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
227920250 227921000 227925000
ACRO227920250EA 297 PLN
ACRO227920250 ACRO227921000 ACRO227925000
chloramfenikol 98%
chloramfenikol
Formuła: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 149…153 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078159
Numer CAS: 56-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-287-4
Klasyfikacja Merck : 13,02087
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
UV spectrophotometry 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +18.5° to +20.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, ethanol)