chloramfenikol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20841.14
B20841.22
B20841.14EA
339
PLN
B20841.14
B20841.22
chloramfenikol ≥99%
chloramfenikol
Purity: 99+%
CAS No.: 56-75-7
Molecular Formula: C11H12Cl2N2O5
Formula Weight: 323.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to pale cream
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2225532
Merck Reference: 14,2077
Optical Rotation: +19° (c=6 in ethanol)
MDL No.: MFCD00078159
Inhibitor of translation on the 50S subunit at the peptidyltransferase step
Formuła:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 149…152 °C Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078159 Numer CAS: 56-75-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-287-4 Klasyfikacja Merck : 14,2077 |