Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
16505.MZ
16505.NF
16505.MZEA
3020
PLN
16505.MZ
16505.NF
Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (metals basis)
Cesium hydroxide
Purity: 99%
CAS No.: 21351-79-1
Molecular Formula: CsOH
Formula Weight: 149.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.725
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 2681
MDL No.: MFCD00010964
Formuła:
CsOH Gęstość: 1,725 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010964 Numer CAS: 21351-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1 Jednostka: 2681 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,02022 |