Drukuj
Wodorotlenek cezu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cesium hydroxide, hydrate
C8518-10G C8518-250G C8518-50G
SIALC8518-10GEA 234 PLN
SIALC8518-10G SIALC8518-250G SIALC8518-50G
Wodorotlenek cezu hydrat, Sigma-Aldrich®
Wodorotlenek cezu hydrat
Formuła: HCsO·H₂O
MW: 167.93 g/mol
Numer MDL: MFCD00010964
Numer CAS: 12260-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1
Jednostka: 2682
ADR: 8 II