Wodorotlenek cezu hydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cesium hydroxide, hydrate
13233.06
13233.14
13233.22
13233.06EA
273
PLN
13233.06
13233.14
13233.22
Wodorotlenek cezu hydrat ≥99.9% (metals basis)
Wodorotlenek cezu hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 12260-45-6
Molecular Formula: CsOH.xH2O (15-20% H2O)
Formula Weight: 149.91(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2013
UN No.: 2682
MDL No.: MFCD00010964
Formuła:
HCsO·H₂O MW: 167.93 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010964 Numer CAS: 12260-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1 Jednostka: 2682 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,2013 |