Drukuj

wodorotlenek cezu hydrat, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo


M-Clarity™ quality level = MQ100

516988-25G 516988-5G
SIAL516988-25GEA 998 PLN
SIAL516988-25G SIAL516988-5G
wodorotlenek cezu hydrat, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek cezu hydrat
Formuła: HCsO·1H₂O
MW: 167.93 g/mol
Temp. topnienia: 204.85
Gęstość: 3.51 g/cm³ (24.85 °C)
Numer MDL: MFCD00149664
Numer CAS: 35103-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,02055

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR