Drukuj
wodorotlenek cezu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
562505-1KG 562505-5KG
SIAL562505-1KGEA 2580 PLN
SIAL562505-1KG SIAL562505-5KG
wodorotlenek cezu hydrat, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek cezu hydrat
Formuła: HCsO·1H₂O
MW: 167.93 g/mol
Temp. topnienia: 204.85
Gęstość: 3.51 g/cm³ (24.85 °C)
Numer MDL: MFCD00149664
Numer CAS: 35103-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,02055