wodorotlenek cezu hydrat 96% CsCO₃ <5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22480.06
B22480.14
B22480.22
B22480.36
B22480.06EA
211
PLN
B22480.06
B22480.14
B22480.22
B22480.36
wodorotlenek cezu hydrat 96% CsCO₃ <5%
wodorotlenek cezu hydrat
Purity: 96%
CAS No.: 35103-79-8
Molecular Formula: CsOH.H2O
Formula Weight: 167.93 (149.91anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 205-206°
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149664
Formuła:
HCsO·1H₂O MW: 167.93 g/mol Temp. topnienia: 205…206 °C Gęstość: 1.870 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149664 Numer CAS: 35103-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1 Jednostka: 3262 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 12,02055 |