Drukuj
Borane dimethyl sulphide complex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
185071000 185078000
185071000.EA 494 PLN
185071000. 185078000.
Borane dimethyl sulphide complex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Borane dimethyl sulphide complex
Formuła: C₂H₉BS
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013189
Numer CAS: 13292-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-313-6
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)