Borane dimethyl sulphide complex 2 M in toluene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42963.AE
42963.AP
42963.AEEA
1110
PLN
42963.AE
42963.AP
Borane dimethyl sulphide complex 2 M in toluene
Borane dimethyl sulphide complex
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: 7°(45°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013189
Formuła:
C₂H₉BS Gęstość: 0,856 Temp. Zapłonu: 7 °C (45 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013189 Numer CAS: 13292-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-313-6 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,I |