Borane dimethyl sulphide complex ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Borane-methyl sulphide complex
L07705.AC
L07705.AE
L07705.ACEA
397
PLN
L07705.AC
L07705.AE
Borane dimethyl sulphide complex ≥94%
Borane dimethyl sulphide complex
Purity: 94%
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Formuła:
C₂H₉BS MW: 75.97 g/mol Temp. Wrzenia: ∼44 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 0.801 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013189 Numer CAS: 13292-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-313-6 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |