Borane dimethyl sulphide complex
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: -1°(31°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.4570
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Formuła:
C₂H₉BS Temp. Wrzenia: ∼44 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 0,801 Temp. Zapłonu: –1 °C (31 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013189 Numer CAS: 13292-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-313-6 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |