Drukuj
Borane dimethyl sulphide complex, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Borane-methyl sulphide complex
M-Clarity™ quality level = MQ200
179825-100ML 179825-25ML 179825-800ML
SIAL179825-100MLEA 1180 PLN
SIAL179825-100ML SIAL179825-25ML SIAL179825-800ML
Borane dimethyl sulphide complex, Sigma-Aldrich®
Borane dimethyl sulphide complex
Formuła: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00013189
Numer CAS: 13292-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-313-6
Jednostka: 2924
ADR: 3 II