Drukuj
Wodortlenek baru oktahydrat 99.95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377820050 377820250
ACRO377820050EA 299 PLN
ACRO377820050 ACRO377820250
Wodortlenek baru oktahydrat 99.95%
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 780
Temp. topnienia: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %