Drukuj
Chlorek baru 0.15 mol/l (0.3 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1009302
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek baru
87784.290EA 456 PLN
87784.290
Chlorek baru 0.15 mol/l (0.3 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1009302
Chlorek baru
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Gęstość: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Zobacz ceny
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022